Merck
AMBH98C8DD49
Ambeed, Inc.
3-Hydrazinylquinoline hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.65
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-hydrazinoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3.ClH/c10-12-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8;/h1-6,12H,10H2;1H
InChIKey
BOJSQUHIRFMBLP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63468-94-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/63468-94-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)