Merck
AMBH98C8DCFC
Ambeed, Inc.
3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(p-tolyl)propanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.34
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N-(tert-butoxycarbonyl)-3-(4-methylphenyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C15H21NO4/c1-10-5-7-11(8-6-10)12(9-13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)
InChIKey
MBWMIEZHOLGJBM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/284493-60-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)