Merck
AMBH98C8DC4A
Ambeed, Inc.
(4-Bromothiazol-2-yl)methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.05
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C4H4BrNOS/c5-3-2-8-4(1-7)6-3/h2,7H,1H2
InChIKey
FLYOCGYCIHPZRF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/204513-31-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)