Merck
AMBH9884D3E5
Ambeed, Inc.
5-(2-Fluorophenyl)furan-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-(2-fluorophenyl)-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C11H7FO3/c12-8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
InChIKey
GRMHOKHCKXBRIB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/353761-02-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)