Merck
AMBH9884CE5C
Ambeed, Inc.
N-(1-Hydroxy-2-methylpropan-2-yl)formamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-hydroxy-1,1-dimethylethylformamide
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-5(2,3-7)6-4-8/h4,7H,3H2,1-2H3,(H,6,8)
InChIKey
DLFOIXQOODRPPX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/682-85-9.html
Synonym
N-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)formamide
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)