Merck
AMBH9884CB11
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-3-methyl-4-phenylbutan-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-hydroxy-3-methyl-4-phenylbutan-2-one
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-9(12)11(2,13)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,13H,8H2,1-2H3
InChIKey
DNRMAAJDFACPOV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54123-76-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)