Merck
AMBH9884CA6C
Ambeed, Inc.
(4-(Methylthio)phenyl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.25
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(methylsulfanyl)benzylamine
Inchi Code
1S/C8H11NS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6,9H2,1H3
InChIKey
SBMPBXFNKYJNIC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83171-39-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)