Merck
AMBH9884C8AD
Ambeed, Inc.
1-Isocyano-4-nitrobenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.12
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-isocyano-4-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H4N2O2/c1-8-6-2-4-7(5-3-6)9(10)11/h2-5H
InChIKey
WQFPYEBGLBCQOY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1984-23-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)