Merck
AMBH9884C5DD
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)thiazole-4-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.3
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H11NO4S/c1-2-16-13(15)9-6-19-12(14-9)8-3-4-10-11(5-8)18-7-17-10/h3-6H,2,7H2,1H3
InChIKey
WRDIRGFGEKHRIK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/248249-53-8.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)