Merck
AMBH9884C510
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-Methylpiperazine-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 4-methyl-2-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-3-12-8(11)7-6-10(2)5-4-9-7/h7,9H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
NJUYOQHZQCEQHF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63285-60-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)