Merck
AMBH9884C354
Ambeed, Inc.
N-(1-Cyclohexylethyl)cyclopropanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.29
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N-(1-cyclohexylethyl)cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C11H21N/c1-9(12-11-7-8-11)10-5-3-2-4-6-10/h9-12H,2-8H2,1H3
InChIKey
ZBZBLHBMSYUBHO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7584-67-0.html
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)