Merck
AMBH9884C18F
Ambeed, Inc.
(3-(Phenylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.05
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-(anilinocarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H12BNO3/c16-13(15-12-7-2-1-3-8-12)10-5-4-6-11(9-10)14(17)18/h1-9,17-18H,(H,15,16)
InChIKey
ZFEJFNWZHUMGRH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/397843-71-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)