Merck
AMBH9884C17D
Ambeed, Inc.
2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.12
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(difluoromethyl)isonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H4F2N2/c8-7(9)6-3-5(4-10)1-2-11-6/h1-3,7H
InChIKey
MHIVNBZOWUQBSC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211528-71-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)