Merck
AMBH9884C08C
Ambeed, Inc.
(4-(Dipropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.12
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-[(dipropylamino)carbonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H20BNO3/c1-3-9-15(10-4-2)13(16)11-5-7-12(8-6-11)14(17)18/h5-8,17-18H,3-4,9-10H2,1-2H3
InChIKey
YMGIJQOMEWJVKA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850568-32-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)