Merck
AMBH9884BBC4
Ambeed, Inc.
Tetrakis(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4,5-tetracarboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
703.01
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tetrakis(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4,5-tetracarboxylate
Inchi Code
1S/C42H70O8/c1-9-17-21-31(13-5)27-47-39(43)35-25-37(41(45)49-29-33(15-7)23-19-11-3)38(42(46)50-30-34(16-8)24-20-12-4)26-36(35)40(44)48-28-32(14-6)22-18-10-2/h25-26,31-34H,9-24,27-30H2,1-8H3
InChIKey
GNCDUZFXTFAOBE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3126-80-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)