Wichtige Dokumente
AMBH9884BA40
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-(2-ethylhexyl)thiophene-2-carbaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 12L-716-500MG
€ 628,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 12L-716-500MG
€ 628,30
Iupac Name
5-bromo-4-(2-ethylhexyl)thiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C13H19BrOS/c1-3-5-6-10(4-2)7-11-8-12(9-15)16-13(11)14/h8-10H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
PNBKVZNVWABGOG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1356861-54-5.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)