Merck
AMBH9884B9CC
Ambeed, Inc.
4-(1-Methylcyclopropyl)benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.22
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(1-methylcyclopropyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O2/c1-11(6-7-11)9-4-2-8(3-5-9)10(12)13/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
MJEMBQXUGUQDEK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131170-40-6.html
Synonym
4-(1-Methylcyclopropyl)benzoic acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)