Merck
AMBH97F1166D
Ambeed, Inc.
1-CHloro-3-fluoro-2-isocyanatobenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.56
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-chloro-3-fluoro-2-isocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C7H3ClFNO/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
InChIKey
KMDUNDOCWFAOSP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/720678-21-7.html
Synonym
1-Chloro-3-fluoro-2-isocyanatobenzene
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)