Merck
AMBH97F112BF
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.55
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-chloro-4,5-difluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2ClF2N/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-2H
InChIKey
YJCJTNTXRXNHER-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/103879-29-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)