Merck
AMBH97F111D0
Ambeed, Inc.
Methyl 4-hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisoquinoline-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.32
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisoquinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H15NO4/c1-11-15-10-13(23-12-6-4-3-5-7-12)8-9-14(15)17(20)16(19-11)18(21)22-2/h3-10,20H,1-2H3
InChIKey
WJGPMRFWBJZJOQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1421312-34-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)