Merck
AMBH97F078B3
Ambeed, Inc.
2-((Phenylsulfonyl)methyl)benzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.31
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-[(phenylsulfonyl)methyl]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H12O3S/c15-10-12-6-4-5-7-13(12)11-18(16,17)14-8-2-1-3-9-14/h1-10H,11H2
InChIKey
KDTVRUZABJBZKA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/468751-38-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/468751-38-4.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)