Merck
AMBH97F077C6
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-(dimethylamino)benzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.09
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-bromo-4-(dimethylamino)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c1-11(2)9-4-3-7(6-12)5-8(9)10/h3-6H,1-2H3
InChIKey
VWOYSIGIEVHTRQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56479-63-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)