Merck
AMBH97F07703
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-fluoroquinoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.05
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-bromo-6-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-7-3-6-4-8(11)1-2-9(6)12-5-7/h1-5H
InChIKey
BDFONODCJLSXEP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/205114-16-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/205114-16-5.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)