Merck
AMBH97F07690
Ambeed, Inc.
8-Chloroquinoline-4-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.62
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
8-chloroquinoline-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6ClNO/c11-9-3-1-2-8-7(6-13)4-5-12-10(8)9/h1-6H
InChIKey
IFKQRGWKODOCAS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35839-88-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)