Merck
AMBH97F073C6
Ambeed, Inc.
4-Chloro-7-methoxyquinazolin-6-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.62
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-chloro-7-methoxy-6-quinazolinol
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2/c1-14-8-3-6-5(2-7(8)13)9(10)12-4-11-6/h2-4,13H,1H3
InChIKey
ZBOFUZBKDHGCAF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/574745-97-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)