Merck
AMBH97F06F33
Ambeed, Inc.
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane oxalate(2:1)
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.41
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Inchi Code
1S/2C7H13NO.C2H2O4/c2*1-4-8-5-2-7(1)3-6-9-7;3-1(4)2(5)6/h2*8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChIKey
NNCUIWZLZLNKEZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1523617-84-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)