Merck
AMBH97F06ED9
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(4-bromopyridin-2-yl)acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl (4-bromo-2-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)5-7-4-6(9)2-3-10-7/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
URIFFMIHLPERQQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1354021-08-1.html
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)