Merck
AMBH97F06941
Ambeed, Inc.
3,5-Dibromophenyl acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.94
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3,5-dibromophenyl acetate
Inchi Code
1S/C8H6Br2O2/c1-5(11)12-8-3-6(9)2-7(10)4-8/h2-4H,1H3
InChIKey
QPXGHGNAEBFULS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/909389-74-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)