Merck
AMBH97F06939
Ambeed, Inc.
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3,6-dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H7NO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1H,2-4H2
InChIKey
MICNNRIXWURVND-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105772-13-2.html
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)