Merck
AMBH97F066D2
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
[2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6F4O2/c10-7-4-6(9(11,12)13)2-1-5(7)3-8(14)15/h1-2,4H,3H2,(H,14,15)
InChIKey
LUIOBGWYVHPKRC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/209991-64-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)