Merck
AMBH97F0613F
Ambeed, Inc.
4-Isopropoxybenzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-isopropoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-8(2)12-10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-6,8H,1-2H3
InChIKey
OJZKKEGJFOAAAV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91949-95-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)