Merck
AMBH97F05FA2
Ambeed, Inc.
1-Bromo-8-fluoronaphthalene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-bromo-8-fluoronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H6BrF/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H
InChIKey
UKEZWVDQUSOSEQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33718-15-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/33718-15-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)