Merck
AMBH97F05B7A
Ambeed, Inc.
2-(3-Bromo-5-fluorophenyl)ethanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.05
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(3-bromo-5-fluorophenyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c9-7-3-6(1-2-11)4-8(10)5-7/h3-5,11H,1-2H2
InChIKey
LBOZZPCFACVGEJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1532475-52-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)