Merck
AMBH97F05B4C
Ambeed, Inc.
4-Oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.1
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4O4/c7-4-1-2-10-5(3-4)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
InChIKey
UFMDRPPBUAPWBK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/499-05-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)