Merck
AMBH97F044AE
Ambeed, Inc.
5-Iodo-2,3,3-trimethyl-3H-indole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-iodo-3,3-dimethyl-2-methyleneindoline
Inchi Code
1S/C11H12IN/c1-7-11(2,3)9-6-8(12)4-5-10(9)13-7/h4-6,13H,1H2,2-3H3
InChIKey
CODPEVDKGLBJOV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54136-25-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)