Merck
AMBH97F03EFE
Ambeed, Inc.
Benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,1,3-benzoxadiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C6H5N3O/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H,7H2
InChIKey
JBKKAEOGAYZJCM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874-36-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)