Merck
AMBH97BA0ED7
Ambeed, Inc.
N-(6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydro-1,2,4-triazin-4(5H)-yl)acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N-(6-methyl-3-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-4(3H)-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H10N4O2/c1-4-3-10(9-5(2)11)6(12)8-7-4/h3,7H,1-2H3,(H,8,12)(H,9,11)
InChIKey
RLULQLBGYLSQCU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/136738-23-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)