Merck
AMBH97BA0E03
Ambeed, Inc.
3-Undecylthiophene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.44
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-undecylthiophene
Inchi Code
1S/C15H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15-12-13-16-14-15/h12-14H,2-11H2,1H3
InChIKey
STIIRMZYURVVGK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/129607-86-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)