Merck
AMBH97BA0A4D
Ambeed, Inc.
2-(4-Ethoxyphenyl)acetonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(4-ethoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-2-12-10-5-3-9(4-6-10)7-8-11/h3-6H,2,7H2,1H3
InChIKey
PQXBQWKKJUWNDI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6775-77-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)