Merck
AMBH97BA0163
Ambeed, Inc.
m-PEG6-Amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.38
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-amine
Inchi Code
1S/C13H29NO6/c1-15-4-5-17-8-9-19-12-13-20-11-10-18-7-6-16-3-2-14/h2-14H2,1H3
InChIKey
JDTWBXXBTWYNAT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/184357-46-8.html
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)