Merck
AMBH97BA0146
Ambeed, Inc.
2-(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tetrahydro-2-furanylacetonitrile
Inchi Code
1S/C6H9NO/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h6H,1-3,5H2
InChIKey
LSCVJPYMXOAEPX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33414-62-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)