Merck
AMBH97B9F63E
Ambeed, Inc.
(3,5-bis(ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3,5-bis(ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H15BO6/c1-3-18-11(14)8-5-9(12(15)19-4-2)7-10(6-8)13(16)17/h5-7,16-17H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
XXBGYFGJSMAOSZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/932378-94-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)