Merck
AMBH97B9F4E6
Ambeed, Inc.
3,4-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.04
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3,4-dichloro-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H2Cl2O2S/c6-2-1-10-4(3(2)7)5(8)9/h1H,(H,8,9)
InChIKey
SHYXCAMRUUVZKJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61209-02-7.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)