Merck
AMBH97B9F4CA
Ambeed, Inc.
1-Chloro-4-(1-phenylvinyl)benzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.69
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-chloro-4-(1-phenylvinyl)benzene
Inchi Code
1S/C14H11Cl/c1-11(12-5-3-2-4-6-12)13-7-9-14(15)10-8-13/h2-10H,1H2
InChIKey
QRSXZQQKWIHIHY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18218-20-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)