Merck
AMBH97B9F3C3
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-isopropylbenzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.1
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-bromo-4-isopropylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-6(2)8-4-3-7(10(12)13)5-9(8)11/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
VLOPEDMMJXCNSH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/99070-17-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)