Merck
AMBH96F10DA3
Ambeed, Inc.
8-Chloro-6-fluorochroman-4-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.63
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
8-chloro-6-fluoro-4-chromanamine
Inchi Code
1S/C9H9ClFNO/c10-7-4-5(11)3-6-8(12)1-2-13-9(6)7/h3-4,8H,1-2,12H2
InChIKey
YXTFAAHHOXCWKE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1184159-02-1.html
Synonym
8-chloro-6-fluorochroman-4-amine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)