Merck
AMBH96F10C66
Ambeed, Inc.
Benzyl-PEG7-alcohol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.51
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-phenyl-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxadocosan-22-ol
Inchi Code
1S/C21H36O8/c22-6-7-23-8-9-24-10-11-25-12-13-26-14-15-27-16-17-28-18-19-29-20-21-4-2-1-3-5-21/h1-5,22H,6-20H2
InChIKey
ZCSFSTZVHMIOOJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/423763-19-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)