Merck
AMBH96F10AF2
Ambeed, Inc.
2,4,6-tribromobenzene-1,3,5-triol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.8
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,4,6-tribromobenzene-1,3,5-triol
Inchi Code
1S/C6H3Br3O3/c7-1-4(10)2(8)6(12)3(9)5(1)11/h10-12H
InChIKey
FVXWNUUQRAHIRN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3354-82-3.html
Synonym
2,4,6-tribromobenzene-1,3,5-triol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)