Merck
AMBH96F10AD5
Ambeed, Inc.
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.09
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)-1H-imidazole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3F3N2O2/c6-5(7,8)2-1-9-3(10-2)4(11)12/h1H,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
UDZUPOZUVYNZMM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/915230-46-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)