Merck
AMBH96F10AB8
Ambeed, Inc.
6-Phenylpyrazin-2-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-phenyl-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C10H9N3/c11-10-7-12-6-9(13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,13)
InChIKey
PSEVKGFJGGKCIX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41270-69-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)